Få mere at vide
7-(4-Bromobutoxy)-quinoline-2(1H)-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aripiprazole Bromo Impurity |
| CAS | 203395-59-9 |
| Molekylær formel | C13 H14 Br N O2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 2(1H)-Quinolinone, 7-(4-bromobutoxy)-, 7-(4-Bromobutoxy)-2(1H)-quinolinone, 7-(4-Bromobutoxy)quinolin-2(1H)-one |
| InChI formel | InChI=1S/C13H14BrNO2/c14-7-1-2-8-17-11-5-3-10-4-6-13(16)15-12(10)9-11/h3-6,9H,1-2,7-8H2,(H,15,16) |
| SMIL | BrCCCCOc1ccc2C=CC(=O)Nc2c1 |
| IUPAC navn | 7-(4-bromobutoxy)-1H-quinolin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 296.16 |
| Formel vægt | 295.0208 |