missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

7-(4-Bromobutoxy)-quinoline-2(1H)-one, TRC

Artikelnummer. 30338350
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30338350 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30338350 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68198050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Aripiprazole Bromo Impurity
CAS 203395-59-9
Molekylær formel C13 H14 Br N O2
Mængde 50 mg
Synonym 2(1H)-Quinolinone, 7-(4-bromobutoxy)-, 7-(4-Bromobutoxy)-2(1H)-quinolinone, 7-(4-Bromobutoxy)quinolin-2(1H)-one
InChI formel InChI=1S/C13H14BrNO2/c14-7-1-2-8-17-11-5-3-10-4-6-13(16)15-12(10)9-11/h3-6,9H,1-2,7-8H2,(H,15,16)
SMIL BrCCCCOc1ccc2C=CC(=O)Nc2c1
IUPAC navn 7-(4-bromobutoxy)-1H-quinolin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 296.16
Formel vægt 295.0208
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.