Få mere at vide
7-(4-Bromobutoxy)-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone, Mikromol™
Beskrivelse
7-(4-Bromobutoxy)-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-(4-Bromobutoxy)-3,4-dihydroquinolin-2-one |
| CAS | 129722-34-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 7-(4-Bromobutoxy)-3,4-dihydroquinolin-2-one |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H16 Br N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 2(1H)-Quinolinone, 7-(4-bromobutoxy)-3,4-dihydro-, 7-(4-Bromobutoxy)-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone, 7-(4-Bromobutoxy)-3,4-dihydro-2-quinolinone |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16BrNO2/c14-7-1-2-8-17-11-5-3-10-4-6-13(16)15-12(10)9-11/h3,5,9H,1-2,4,6-8H2,(H,15,16) |
| SMIL | BrCCCCOc1ccc2CCC(=O)Nc2c1 |
| IUPAC navn | 7-(4-bromobutoxy)-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one |
| Vis mere |