Få mere at vide
7-(4-Bromobutoxy-1,1,2,2,3,3,4,4-d8)-2(1H)-quinolinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-(4-Bromobutoxy-1,1,2,2,3,3,4,4-d8)-2(1H)-quinolinone |
| CAS | 1427053-44-8 |
| Molekylær formel | C13H6D8BrNO2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 7-(4-Bromobutoxy)-quinoline-2(1H)-one-d8 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H14BrNO2/c14-7-1-2-8-17-11-5-3-10-4-6-13(16)15-12(10)9-11/h3-6,9H,1-2,7-8H2,(H,15,16)/i1D2,2D2,7D2,8D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])(Br)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])Oc1ccc2C=CC(=O)Nc2c1 |
| IUPAC navn | 7-(4-bromo-1,1,2,2,3,3,4,4-octadeuteriobutoxy)-1H-quinolin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 304.21 |
| Formel vægt | 303.071 |