Få mere at vide
7-(4-bromobenzoyl) indolin-2-one (Bromfenac Lactam), Mikromol™
Artikelnummer. 30051772
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30051772 25 mg
30051584 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30051772 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3532.080025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
7-(4-bromobenzoyl) indolin-2-one (Bromfenac Lactam)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-(4-Bromobenzoyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
CAS 91713-91-6
Analyt- eller komponentnavne 7-(4-Bromobenzoyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C15 H10 Br N O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 7-(4-Bromobenzoyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, AHR 10240
InChI formel InChI=1S/C15H10BrNO2/c16-11-6-4-9(5-7-11)15(19)12-3-1-2-10-8-13(18)17-14(10)12/h1-7H,8H2,(H,17,18)
SMIL Brc1ccc(cc1)C(=O)c2cccc3CC(=O)Nc23
IUPAC navn 7-(4-bromobenzoyl)-1,3-dihydroindol-2-one
Molekylvægt (g/mol) 316.15
Mængde 25 mg
Formel vægt 314,9895 g/mol