Få mere at vide
7-(4-bromobenzoyl) indolin-2-one (Bromfenac Lactam), Mikromol™
Beskrivelse
7-(4-bromobenzoyl) indolin-2-one (Bromfenac Lactam)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-(4-Bromobenzoyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one |
| CAS | 91713-91-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | 7-(4-Bromobenzoyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C15 H10 Br N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 7-(4-Bromobenzoyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, AHR 10240 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10BrNO2/c16-11-6-4-9(5-7-11)15(19)12-3-1-2-10-8-13(18)17-14(10)12/h1-7H,8H2,(H,17,18) |
| SMIL | Brc1ccc(cc1)C(=O)c2cccc3CC(=O)Nc23 |
| IUPAC navn | 7-(4-bromobenzoyl)-1,3-dihydroindol-2-one |
| Vis mere |