missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

7-[[4-[Bis(3-amino-3-oxopropyl)amino]-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[2-(4-methoxyphenyl)diazenyl]-2-naphthalenesulfonic Acid 1-Methylethyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30334349
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30334349 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30334349 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB4191755MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 7-((4-(Bis(3-amino-3-oxopropyl)amino)-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino)-4-hydroxy-3-(2-(4-methoxyphenyl)diazenyl)-2-naphthalenesulfonic Acid 1-Methylethyl Ester
CAS 298679-54-6
Molekylær formel C29H32ClN9O7S
Mængde 5 mg
Synonym (E)-Isopropyl 7-((4-(Bis(3-amino-3-oxopropyl)amino)-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino)-4-hydroxy-3-((4-methoxyphenyl)diazenyl)naphthalene-2-sulfonate
InChI formel InChI=1S/C29H32ClN9O7S/c1-16(2)46-47(43,44)22-15-17-14-19(6-9-21(17)26(42)25(22)38-37-18-4-7-20(45-3)8-5-18)33-28-34-27(30)35-29(36-28)39(12-10-23(31)40)13-11-24(32)41/h4-9,14-16,42H,10-13H2,1-3H3,(H2,31,40)(H2,32,41)(H,33,34,35,36)
SMIL COc1ccc(cc1)N=Nc2c(O)c3ccc(Nc4nc(Cl)nc(n4)N(CCC(=O)N)CCC(=O)N)cc3cc2S(=O)(=O)OC(C)C
IUPAC navn propan-2-yl 7-[[4-[bis(3-amino-3-oxopropyl)amino]-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[(E)-(4-methoxyphenyl)diazenyl]naphthalene-2-sulfonate
Molekylvægt (g/mol) 686.14
Formel vægt 685.1834
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.