Få mere at vide
7-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzo[b]furan, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10774847
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10774847 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10302285 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10774847 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC78239DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 1192755-14-8
Molekylær formel C14H17BO3
Molekylvægt (g/mol) 244.10
MDL nummer MFCD13810042
InChI nøgle DNZVVIZYTCIYNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzofuran-7-boronic acid pinacol ester, 2-benzofuran-7-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 7-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzo b furan, 2-1-benzofuran-7-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 7-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-benzofuran, benzo b furan-7-boronic acid pinacol ester, 7-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-benzofuran, 2-benzo 2,3-b furan-7-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 45790048
IUPAC navn 2-(1-benzofuran-7-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=C2OC=CC2=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzo[b]furan
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 244.1
Procent renhed 97%