Få mere at vide
7-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,3-dihydrobenzo[b]furan, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10652655
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10652655 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10642655 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10652655 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC00939DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 934586-50-2
Molekylær formel C14H19BO3
Molekylvægt (g/mol) 246.11
MDL nummer MFCD11109314
InChI nøgle HCAAUTYLSSDHFV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2,3-dihydrobenzofuran-7-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 7-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2,3-dihydrobenzo b furan, 2,3-dihydrobenzofuran-7-boronic acid, pinacol ester, 2-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 7-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-2,3-dihydro-benzofuran, 7-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2,3-dihydro-1-benzofuran, 2,3-dihydrobenzo b furan-7-boronic acid pinacol ester, 2-2,3-dihydrobenzo 2,3-b furan-7-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 43811027
IUPAC navn 2-(2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=C2OCCC2=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,3-dihydrobenzo[b]furan
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 246.11
Procent renhed 95%