Få mere at vide
7-(4-[4-[4-(2,3-Dichlorophenyl)piperazin-1-yl]butoxy]butoxy)-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one, Mikromol™
Artikelnummer. 17932746
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17932746 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17932746 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0961.050025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
7-(4-[4-[4-(2,3-Dichlorophenyl)piperazin-1-yl]butoxy]butoxy)-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (7-(4-{4-[4-(2,3-Dichlorophenyl)piperazin-1-yl]butoxy}butoxy)-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one)
CAS 1796928-63-6
Analyt- eller komponentnavne (7-(4-{4-[4-(2,3-Dichlorophenyl)piperazin-1-yl]butoxy}butoxy)-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C27H35Cl2N3O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym USP Aripiprazole Related Compound H, Aripiprazole USP Related Compound H
InChI formel InChI=1S/C27H35Cl2N3O3/c28-23-6-5-7-25(27(23)29)32-15-13-31(14-16-32)12-1-2-17-34-18-3-4-19-35-22-10-8-21-9-11-26(33)30-24(21)20-22/h5-8,10,20H,1-4,9,11-19H2,(H,30,33)
SMIL ClC1=C(Cl)C(N2CCN(CCCCOCCCCOC3=CC(NC(CC4)=O)=C4C=C3)CC2)=CC=C1
IUPAC navn 7-(4-(4-(4-(2,3-dichlorophenyl)piperazin-1-yl)butoxy)butoxy)-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
Molekylvægt (g/mol) 520.49
Mængde 25 mg
Formel vægt 519.21 g/mol