Få mere at vide
7-[4-[4-(3-Chlorophenyl)piperazin-1-yl]butoxy]-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one, Mikromol™
Beskrivelse
7-[4-[4-(3-Chlorophenyl)piperazin-1-yl]butoxy]-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Deschloro Aripiprazole |
| CAS | 203395-82-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Deschloro Aripiprazole |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C23 H28 Cl N3 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Didanosine Imp. G (EP), Didanosine USP Related Compound B, Didanosine USP RC B, 2(1H)-Quinolinone, 7-[4-[4-(3-chlorophenyl)-1-piperazinyl]butoxy]-3,4-dihydro-, 2-Deschloro Aripiprazole, Aripiprazol Imp. D (EP), Aripiprazole Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C23H28ClN3O2/c24-19-4-3-5-20(16-19)27-13-11-26(12-14-27)10-1-2-15-29-21-8-6-18-7-9-23(28)25-22(18)17-21/h3-6,8,16-17H,1-2,7,9-15H2,(H,25,28) |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | Clc1cccc(c1)N2CCN(CCCCOc3ccc4CCC(=O)Nc4c3)CC2 |
| Vis mere |