Få mere at vide
7-[4-[4-(2-Chlorophenyl)piperazin-1-yl]butoxy]-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one, Mikromol™
Artikelnummer. 17971756
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17971756 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17971756 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0961.160025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
7-[4-[4-(2-Chlorophenyl)piperazin-1-yl]butoxy]-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Deschloro Aripiprazole
CAS 203395-81-7
Analyt- eller komponentnavne Deschloro Aripiprazole
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C23 H28 Cl N3 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2(1H)-Quinolinone, 7-[4-[4-(2-chlorophenyl)-1-piperazinyl]butoxy]-3,4-dihydro-, 7-[4-[4-(2-Chlorophenyl)piperazin-1-yl]butoxy]-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one, Aripiprazole Imp. C (EP), Aripiprazole Impurity C
InChI formel InChI=1S/C23H28ClN3O2/c24-20-5-1-2-6-22(20)27-14-12-26(13-15-27)11-3-4-16-29-19-9-7-18-8-10-23(28)25-21(18)17-19/h1-2,5-7,9,17H,3-4,8,10-16H2,(H,25,28)
SMIL Clc1ccccc1N2CCN(CCCCOc3ccc4CCC(=O)Nc4c3)CC2
IUPAC navn 7-[4-[4-(2-chlorophenyl)piperazin-1-yl]butoxy]-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 413.94
Mængde 25 mg
Formel vægt 413.187 g/mol