Få mere at vide
7-[4-[4-(2,3-Dichlorophenyl)piperazin-1-yl]butoxy]quinolin-2(1H)-one, Mikromol™
Beskrivelse
7-[4-[4-(2,3-Dichlorophenyl)piperazin-1-yl]butoxy]quinolin-2(1H)-one
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dehydro Aripiprazole |
| CAS | 129722-25-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Dehydro Aripiprazole |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C23 H25 Cl2 N3 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 7-[4-[4-(2,3-Dichlorophenyl)piperazin-1-yl]butoxy]quinolin-2(1H)-one, Dehydroaripiprazole, Aripiprazole Related Compound G, Aripiprazole Imp E (EP), Aripiprazole Imp. E (EP), Aripiprazole USP Related Compound G, Aripiprazole USP RC G, Aripiprazole Related Compound G, Aripiprazole Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C23H25Cl2N3O2/c24-19-4-3-5-21(23(19)25)28-13-11-27(12-14-28)10-1-2-15-30-18-8-6-17-7-9-22(29)26-20(17)16-18/h3-9,16H,1-2,10-15H2,(H,26,29) |
| SMIL | Clc1cccc(N2CCN(CCCCOc3ccc4C=CC(=O)Nc4c3)CC2)c1Cl |
| IUPAC navn | 7-[4-[4-(2,3-dichlorophenyl)piperazin-1-yl]butoxy]-1H-quinolin-2-one |
| Vis mere |