missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

7-(3-Bromopropoxy)-3,4-dihydrocarbostyril, TRC

Artikelnummer. 30340897
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30340897 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30340897 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB4265252.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 7-(3-Bromopropoxy)-3,4-dihydrocarbostyril
CAS 82657-32-7
Molekylær formel C12H14BrNO2
Mængde 2.5 g
Synonym 7-(3-Bromopropoxy)-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one, 7-(3-Bromopropoxy)-3,4-dihydro-2-quinolinone, 7-(3-Bromopropoxy)-3,4-dihydro-2(1H)quinolinone
InChI formel InChI=1S/C12H14BrNO2/c13-6-1-7-16-10-4-2-9-3-5-12(15)14-11(9)8-10/h2,4,8H,1,3,5-7H2,(H,14,15)
SMIL BrCCCOc1ccc2CCC(=O)Nc2c1
IUPAC navn 7-(3-bromopropoxy)-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 284.15
Formel vægt 283.0208
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.