Få mere at vide
7-(3-Bromophenyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-(3-Bromophenyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile |
| CAS | 933054-30-9 |
| Molekylær formel | C13H7BrN4 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H7BrN4/c14-11-3-1-2-9(6-11)12-4-5-16-13-10(7-15)8-17-18(12)13/h1-6,8H |
| SMIL | Brc1cccc(c1)c2ccnc3c(cnn23)C#N |
| IUPAC navn | 7-(3-bromophenyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 299.13 |
| Formel vægt | 297.9854 |