Få mere at vide
7-[2-Hydroxy(propyl-d6)]guanine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-[2-Hydroxy(propyl-d6)]guanine |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11N5O2/c1-4(14)2-13-3-10-6-5(13)7(15)12-8(9)11-6/h3-4,14H,2H2,1H3,(H3,9,11,12,15) |
| Formel vægt | 215.1289 |