Få mere at vide
7-(2-Hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy)-2,3-dihydro-1H-inden-1-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-(2-Hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy)-2,3-dihydro-1H-inden-1-one |
| CAS | 59527-57-0 |
| Molekylær formel | C15H21NO3 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 2,3-Dihydro-7-[2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]-1H-inden-1-one |
| InChI formel | InChI=1S/C15H21NO3/c1-10(2)16-8-12(17)9-19-14-5-3-4-11-6-7-13(18)15(11)14/h3-5,10,12,16-17H,6-9H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)NCC(O)COc1cccc2CCC(=O)c12 |
| IUPAC navn | 7-[2-hydroxy-3-(propan-2-ylamino)propoxy]-2,3-dihydroinden-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 263.33 |
| Formel vægt | 263.1521 |