missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
7-(2-Cyanoethyl)-theophylline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-(2-Cyanoethyl)-theophylline |
| CAS | 1811-38-7 |
| Molekylær formel | C9 H12 Cl N5 O3 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 1,2,3,6-Tetrahydro-1,3-dimethyl-2,6-dioxo-7H-purine-7-propanenitrile, 3-(1,3-Dimethyl-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropurin-7-yl)propanenitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12ClN5O3/c10-1-5(2-16)18-4-15-3-12-6-7(15)13-9(11)14-8(6)17/h3,5,16H,1-2,4H2,(H3,11,13,14,17) |
| SMIL | NC1=NC(=O)c2ncn(COC(CO)CCl)c2N1 |
| IUPAC navn | 2-amino-9-[(1-chloro-3-hydroxypropan-2-yl)oxymethyl]-3H-purin-6-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 273.676 |
| Formel vægt | 273.063 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?