missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

7-(2-Cyanoethyl)-theophylline, TRC

Artikelnummer. 30368307
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30368307 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30368307 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC981090250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 7-(2-Cyanoethyl)-theophylline
CAS 1811-38-7
Molekylær formel C9 H12 Cl N5 O3
Mængde 250 mg
Synonym 1,2,3,6-Tetrahydro-1,3-dimethyl-2,6-dioxo-7H-purine-7-propanenitrile, 3-(1,3-Dimethyl-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropurin-7-yl)propanenitrile
InChI formel InChI=1S/C9H12ClN5O3/c10-1-5(2-16)18-4-15-3-12-6-7(15)13-9(11)14-8(6)17/h3,5,16H,1-2,4H2,(H3,11,13,14,17)
SMIL NC1=NC(=O)c2ncn(COC(CO)CCl)c2N1
IUPAC navn 2-amino-9-[(1-chloro-3-hydroxypropan-2-yl)oxymethyl]-3H-purin-6-one
Molekylvægt (g/mol) 273.676
Formel vægt 273.063
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.