Få mere at vide
7-(2-klorethyl)theophyllin, TRC
Artikelnummer. 30349035
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30349035 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30349035 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC98468050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 7-(2-Chloroethyl)theophylline
CAS 5878-61-5
Molekylær formel C9 H11 N4 O2 Cl
Mængde 50 mg
Synonym 7-(2-Chloroethyl)-3,7-dihydro-1,3-dimethyl-1H-purine-2,6-dione, 7-(2-Chloroethyl)-1,3-dimethylxanthine, 7-(2-Chloroethyl)theophylline, 7-(Chloroethyl)theophylline, 7-(beta-Chlorethyl)theophylline, 7-(beta-Chloroethyl)theophylline, Benaphyllin, Benaphylline, Eupnophile, NSC 337614
InChI formel InChI=1S/C9H11ClN4O2/c1-12-7-6(8(15)13(2)9(12)16)14(4-3-10)5-11-7/h5H,3-4H2,1-2H3
SMIL CN1C(=O)N(C)c2ncn(CCCl)c2C1=O
IUPAC navn 7-(2-chlorethyl)-1,3-dimethylpurin-2,6-dion
Molekylvægt (g/mol) 242.66
Formel vægt 242.0571