Få mere at vide
7-(2-Chloroethyl)theophylline, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10051800 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10051800 5 g Glass bottle 5g
1 options
Artikelnummer. 10051800 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 155750050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-(2-Chloroethyl)theophylline
Navn note 97%
CAS 5878-61-5
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 122°C to 127°C
Farve White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C9H11ClN4O2
MDL nummer MFCD00005760
Mængde 5 g
Merck Index 10, 2109
Synonym 7-2-chloroethyl theophylline, benaphyllin, eupnophile, 7-chloroethyl theophylline, theophylline, 7-2-chloroethyl, beta-chloroethyltheophylline, unii-y7202un6b7, 7-beta-chlorethyl theophylline, 7-chloroethyltheophylline, 1h-purine-2,6-dione, 7-2-chloroethyl-3,7-dihydro-1,3-dimethyl
InChI nøgle QCIARNIKNKKHFH-UHFFFAOYSA-N
SMIL CN1C2=C(C(=O)N(C1=O)C)N(C=N2)CCCl
IUPAC navn 7-(2-chloroethyl)-1,3-dimethylpurine-2,6-dione
Molekylvægt (g/mol) 242.67
PubChem CID 1882
Formel vægt 242.67
Procent renhed 97%
Fysisk form Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 7-(2-Chloroethyl)theophylline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /