missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
7-(2-Butyn-1-yl)-3,7-dihydro-3-methyl-1H-purine-2,6-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-(2-Butyn-1-yl)-3,7-dihydro-3-methyl-1H-purine-2,6-dione |
| CAS | 586408-08-4 |
| Molekylær formel | C10H10N4O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 7-(But-2-Yn-1-Yl)-3-Methyl-1H-Purine-2,6(3H,7H)-Dione |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10N4O2/c1-3-4-5-14-6-11-8-7(14)9(15)12-10(16)13(8)2/h6H,5H2,1-2H3,(H,12,15,16) |
| SMIL | CC#CCn1cnc2N(C)C(=O)NC(=O)c12 |
| IUPAC navn | 7-but-2-ynyl-3-methylpurine-2,6-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 218.21 |
| Formel vægt | 218.0804 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?