Få mere at vide
7-(2,3-Dihydroxypropyl)theophylline, 99%
Artikelnummer. 10080830 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10080830 100 g Glasflaske 100g
10626112 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10080830 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 115051000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 479-18-5 | C10H14N4O4 | 254.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 479-18-5
Molekylær formel C10H14N4O4
Molekylvægt (g/mol) 254.24
MDL nummer MFCD00005759
InChI nøgle KSCFJBIXMNOVSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym dyphylline, diprophylline, diphylline, 7-2,3-dihydroxypropyl theophylline, diprophyllin, glyphylline, neothylline, lufyllin, aristophyllin, diprofilline
PubChem CID 3182
ChEBI CHEBI:4728
IUPAC navn 7-(2,3-dihydroxypropyl)-1,3-dimethylpurin-2,6-dion
SMIL CN1C2=C(C(=O)N(C1=O)C)N(C=N2)CC(CO)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-(2, 3-Dihydroxypropyl)theophylline
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 160°C to 165°C
Farve Hvid
Tab ved tørring 0.5% max. (1 g, 105°C)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Merck Index 15, 3526
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1g/3mL (25 c). Other solubilities: 2g/100mL ethanol,1g/100mL chloroform
Formel vægt 254.24
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 7-(2,3-Dihydroxypropyl)theophylline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /