Få mere at vide
7,12-Dimethylbenz[a]anthracen, TRC
Artikelnummer. 30370369
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30370369 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30370369 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD464500250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7,12-Dimethylbenzo(a)anthracene
CAS 57-97-6
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C20 H16
Mængde 250 mg
Synonym 7,12-Dimethylbenz[a]anthracene, 7,12-DMBA, 9,10-Dimethyl-1,2-benz[a]anthracene, 9,10-Dimethyl-1,2-benzanthracene, DMBA, DMBA (pharmaceutical), DMBAn, NSC 408823
InChI formel InChI=1S/C20H16/c1-13-16-8-5-6-9-17(16)14(2)20-18(13)12-11-15-7-3-4-10-19(15)20/h3-12H,1-2H3
SMIL Cc1c2ccccc2c(C)c3c1ccc4ccccc34
IUPAC navn 7,12-dimethylbenzo[a]antracen
Molekylvægt (g/mol) 256.34
Formel vægt 256.1252
Procent renhed >95