Få mere at vide
7,12-Dimethylbenz[a]anthracen, TRC
Artikelnummer. 30376870
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30376870 1 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30376870 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4645001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7,12-Dimethylbenzo(a)anthracene
CAS 57-97-6
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C20 H16
Mængde 1 g
Synonym 7,12-Dimethylbenz[a]anthracene, 7,12-DMBA, 9,10-Dimethyl-1,2-benz[a]anthracene, 9,10-Dimethyl-1,2-benzanthracene, DMBA, DMBA (pharmaceutical), DMBAn, NSC 408823
InChI formel InChI=1S/C20H16/c1-13-16-8-5-6-9-17(16)14(2)20-18(13)12-11-15-7-3-4-10-19(15)20/h3-12H,1-2H3
SMIL Cc1c2ccccc2c(C)c3c1ccc4ccccc34
IUPAC navn 7,12-dimethylbenzo[a]antracen
Molekylvægt (g/mol) 256.34
Formel vægt 256.1252
Procent renhed >95