Få mere at vide
7,12-Dimethylbenz[a]anthracen, 98%
Artikelnummer. 10711525 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100mg
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10711525 100 mg Glasflaske 100mg
10219840 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10711525 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 408181000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    444.04 DKK
    399.65 DKK / 100mg
    Spare 44.39 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 57-97-6 | C20H16 | 256,34 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57-97-6
Molekylær formel C20H16
Molekylvægt (g/mol) 256.34
MDL nummer MFCD00003600
InChI nøgle ARSRBNBHOADGJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym dmba, 7,12-dimethylbenz a anthracene, 7,12-dimethylbenzanthracene, 9,10-dimethyl-1,2-benzanthracene, 7,12-dmba, 7,12-dimethylbenzo a anthracene, 7,12-dimethylbenzanthrancene, 6,7-dimethyl-1,2-benzanthracene, 1,4-dimethyl-2,3-benzphenanthrene
PubChem CID 6001
ChEBI CHEBI:254496
IUPAC navn 7,12-dimethylbenzo[a]anthracen
SMIL CC1=C2C=CC3=CC=CC=C3C2=C(C4=CC=CC=C14)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7, 12-Dimethylbenz[a]anthracene
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 122 °C til 125 °C
Farve Grøn til gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 100 mg
Beilstein 05, III, 2413
Merck Index 15, 3257
Formel vægt 256.34
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 7,12-Dimethylbenz[a]anthracene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 1A
Faresætning
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.