Få mere at vide
7,11-Dimethyl-4,6,10-dodecatrien-3-one 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pseudomethylionone |
| CAS | 26651-96-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | Pseudomethylionone |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C14 H22 O |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 7,11-Dimethyl-4,6,10-dodecatrien-3-one, Methylpseudoionone, Pseudoionone, n-methyl-, n-methylpseudoionone |
| InChI formel | InChI=1S/C14H22O/c1-5-14(15)11-7-10-13(4)9-6-8-12(2)3/h7-8,10-11H,5-6,9H2,1-4H3/b11-7+,13-10+ |
| SMIL | CCC(=O)\C=C\C=C(/C)\CCC=C(C)C |
| Vis mere |