Få mere at vide
7,10-Dichloro-2-methoxybenzo[b][1,5]naphthyridine, TRC
Artikelnummer. 30382293
Skift visning
Mængde:
500 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30382293 500 mg
30380213 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30382293 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD435410500MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6626-40-0
Molekylær formel C13H8Cl2N2O
Molekylvægt (g/mol) 279.12
Synonym 7,10-Dichloro-2-methoxy-pyrido[3,2-b]quinoline, 7,10-Dichloro-2-methoxypyrido[3,2-b]quinoline, NSC 59862
SMIL COc1ccc2nc3cc(Cl)ccc3c(Cl)c2n1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7,10-Dichloro-2-methoxybenzo[b][1,5]naphthyridine
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C13H8Cl2N2O/c1-18-11-5-4-9-13(17-11)12(15)8-3-2-7(14)6-10(8)16-9/h2-6H,1H3
Formel vægt 278.0014