missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

7,10,13-Tri-O-trichloroethoxycarbonyl-10-deacetyl Baccatin III, TRC

Artikelnummer. 30456365
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30456365 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30456365 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT77406050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 7,10,13-Tri-O-trichloroethoxycarbonyl-10-deacetyl Baccatin III
CAS 110258-92-9
Molekylær formel C38H39Cl9O16
Mængde 50 mg
Synonym Carbonic acid','(2aR,4S,4aS,6R,9S,11S,12S,12aR,12bS)-12b-(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-11-hydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxete-4,6,9-triyl tris(2,2,2-trichloroethyl) ester, Carbonic acid','12b-(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-11-hydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxete-4,6,9-triyl tris(2,2,2-trichloroethyl) ester','[2aR-(2aα,4β,4aβ,6β,9α,11α,12α,12aα,12bα)]-, 7,11-Methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxete','carbonic acid deriv.
InChI formel InChI=1S/C38H39Cl9O16/c1-17-20(59-29(51)56-14-36(39,40)41)12-35(54)27(62-28(50)19-9-7-6-8-10-19)25-33(5,26(49)24(23(17)32(35,3)4)61-31(53)58-16-38(45,46)47)21(60-30(52)57-15-37(42,43)44)11-22-34(25,13-55-22)63-18(2)48/h6-10,20-22,24-25,27,54H,11-16H2,1-5H3/t20-,21-,22+,24+,25-,27-,33+,34-,35+/m0/s1
SMIL CC(=O)O[C@@]12CO[C@@H]1C[C@H](OC(=O)OCC(Cl)(Cl)Cl)[C@]3(C)[C@@H]2[C@H](OC(=O)c4ccccc4)[C@]5(O)C[C@H](OC(=O)OCC(Cl)(Cl)Cl)C(=C([C@@H](OC(=O)OCC(Cl)(Cl)Cl)C3=O)C5(C)C)C
Molekylvægt (g/mol) 1070.78
Formel vægt 1065.9435
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.