Få mere at vide
(6Z)-8-Methyl-6-nonenoic Acid (up to 10% trans isomer), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (6Z)-8-Methyl-6-nonenoic Acid |
| CAS | 31467-60-4 |
| Molekylær formel | C10 H18 O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (Z)-8-Methyl-6-Nonenoic Acid, 8-Methyl-cis-6-nonenoic Acid, cis-8-Methyl-6-nonenoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18O2/c1-9(2)7-5-3-4-6-8-10(11)12/h5,7,9H,3-4,6,8H2,1-2H3,(H,11,12)/b7-5- |
| SMIL | CC(C)\C=C/CCCCC(=O)O |
| IUPAC navn | (Z)-8-methylnon-6-enoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 170.25 |
| Formel vægt | 170.1307 |