Få mere at vide
(6Z)-6-Octadecenoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Petroselinic acid |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h12-13H,2-11,14-17H2,1H3,(H,19,20)/b13-12- |
| Formel vægt | 282.2559 |