Få mere at vide
Univet™ 6X3 beskyttelsesbriller til PPE
Beskrivelse
- Certificeret i henhold til EN166 standard, punkt 3 og 4 til beskyttelse mod dråber, stænk og store støvpartikler
- Panoramisk linse giver ideel perifert syn og er let integreret med receptpligtige briller
- Hurtigt linsesystem
- Ramme konstrueret til en blød ansigtsstøtte
- Kompatibel med filtrerende halvmasker
- Linse med anti-dug og anti-ridse ultra-ydende Vanguard UDC-behandling
Tekniske data
Tekniske data
| Form | Rektangulær |
| Linsebelægning | Anti-dug, Ridsefast |
| Linsefarve | Ingen |
| Produkttype | Varmebestandige sikkerhedsbriller |
| Materiale | Polycarbonat |
| Engangs | Genanvendelig |
| Linse materiale | Polycarbonat |
| Rammemateriale | PCB |
| UV beskyttelse | UV380 |
| Rammetype | Rammeløs |
| Vis mere |