Få mere at vide
Viking Optical™ 6X Linen Tester Magnifier
Artikelnummer. 12846335
Encompass_Preferred
Oversigt:
25,4 x 3,2 mm
Skala: 25 x 1 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12846335
Brand: Viking Optical™ 5056
Two element glass lens in a black finished metal folding mount. 6x magnification.
Tekniske data
Oversigt 25,4 x 3,2 mm
Forstørrelse 6x
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.