Få mere at vide
Viking Optical™ 6X Linen Tester Magnifier
Oversigt:
25,4 x 3,2 mm
Skala: 25 x 1 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Two element glass lens in a black finished metal folding mount. 6x magnification.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Skala: 25 x 1 mm |
| Forstørrelse | 6x |
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.