Få mere at vide
[6S-(6Alpha,7Beta,7aAlpha)]-7,7a-Dihydro-7-hydroxy-6-methoxy-4H-furo[3,2-c]pyran-2(6H)-one, TRC
Artikelnummer. 30369795
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30369795 1 mg
1 options
Artikelnummer. 30369795 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4501201MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale [6S-(6alpha,7beta,7aalpha)]-7,7a-Dihydro-7-hydroxy-6-methoxy-4H-furo[3,2-c]pyran-2(6H)-one
CAS 131149-15-0
Molekylær formel C8H10O5
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C8H10O5/c1-11-8-6(10)7-4(3-12-8)2-5(9)13-7/h2,6-8,10H,3H2,1H3/t6-,7?,8-/m0/s1
SMIL CO[C@H]1OCC2=CC(=O)OC2[C@@H]1O
IUPAC navn (6S,7S)-7-hydroxy-6-methoxy-4,6,7,7a-tetrahydrofuro[3,2-c]pyran-2-one
Molekylvægt (g/mol) 186.16
Formel vægt 186.0528