Få mere at vide
(6S)-4,5,6,7-Tetrahydro-1,3-benzothiazol-2,6-diamin, Mikromol™
Artikelnummer. 30051949
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051949 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051949 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0332.020025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
(6S)-4,5,6,7-Tetrahydro-1,3-benzothiazol-2,6-diamin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (6S)-4,5,6,7-Tetrahydro-1,3-benzothiazole-2,6-diamine
CAS 106092-09-5
Analyt- eller komponentnavne (6S)-4,5,6,7-Tetrahydro-1,3-benzothiazole-2,6-diamine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H11 N3 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Pramipexole Dihydrochloride Monohydrate Imp. A (EP), Pramipexole Imp. A (EP), Pramipexole USP Related Compound A, Pramipexole USP RC A, (S)-(−)-2,6-Diamino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazole, Pramipexole Related Compound A, Pramipexole Dihydrochloride Monohydrate Impurity A, Pramipexole Impurity A
InChI formel InChI=1S/C7H11N3S/c8-4-1-2-5-6(3-4)11-7(9)10-5/h4H,1-3,8H2,(H2,9,10)/t4-/m0/s1
SMIL N[C@H]1CCc2nc(N)sc2C1
IUPAC navn (6S)-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazol-2,6-diamin
Molekylvægt (g/mol) 169.25
Mængde 25 mg
Formel vægt 169,0674 g/mol