Få mere at vide
(6S,12bR)-6-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2,3,7,12b-tetrahydro-2-methyl-pyrazino[1',2':1,5]pyrrolo[3,4-b]quinoline-1,4,12(6H)-trione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (6S,12bR)-6-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2,3,7,12b-tetrahydro-2-methyl-pyrazino[1',2':1,5]pyrrolo[3,4-b]quinoline-1,4,12(6H)-trione |
| CAS | 531500-48-8 |
| Molekylær formel | C22H17N3O5 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | (6S,12bR)-6-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2,3,7,12b-tetrahydro-2-methyl-pyrazino[1',2':1,5]pyrrolo[3,4-b]quinoline-1,4,12(6H)-trione |
| InChI formel | InChI=1S/C22H17N3O5/c1-24-9-16(26)25-19(11-6-7-14-15(8-11)30-10-29-14)18-17(20(25)22(24)28)21(27)12-4-2-3-5-13(12)23-18/h2-8,19-20H,9-10H2,1H3,(H,23,27)/t19-,20+/m0/s1 |
| SMIL | O=C1C2=C([C@H](C3=CC(OCO4)=C4C=C3)N(C(CN5C)=O)[C@H]2C5=O)NC6=CC=CC=C61 |
| IUPAC navn | (6S,12bR)-6-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2-methyl-2,3,7,12b-tetrahydropyrazino[1',2':1,5]pyrrolo[3,4-b]quinoline-1,4,12(6H)-trione |
| Molekylvægt (g/mol) | 403.39 |
| Formel vægt | 403.12 |