Få mere at vide
(6RS)-8-Chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-6H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine, Mikromol™
Artikelnummer. 18043960
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
18043960 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18043960 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1106.06
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(6RS)-8-Chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-6H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (6RS)-8-Chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-6H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine
CAS 59469-74-8
Analyt- eller komponentnavne (6RS)-8-Chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-6H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H13 Cl F N3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Midazolam Imp. B (EP), 6H-Imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine, 8-chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-, Midazolam Impurity B
InChI formel InChI=1S/C18H13ClFN3/c1-11-21-9-13-10-22-18(14-4-2-3-5-16(14)20)15-8-12(19)6-7-17(15)23(11)13/h2-10,18H,1H3
SMIL Cc1ncc2C=NC(c3ccccc3F)c4cc(Cl)ccc4n12
IUPAC navn 8-chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-6H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine
Molekylvægt (g/mol) 325.77
Mængde 50 mg
Formel vægt 325.0782 g/mol