missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(6R-trans)-3-[(Acetyloxy)methyl]-7-[[(2-amino-4-thiazolyl)acetyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid, TRC

Artikelnummer. 30317423
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30317423 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30317423 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA18711510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (6R-trans)-3-((Acetyloxy)methyl)-7-(((2-amino-4-thiazolyl)acetyl)amino)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo(4.2.0)oct-2-ene-2-carboxylic Acid
CAS 58233-18-4
Molekylær formel C15 H16 N4 O6 S2
Mængde 10 mg
Synonym (6R-trans)-3-[(Acetyloxy)methyl]-7-[[(2-amino-4-thiazolyl)acetyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid, RU 23345, RU 7-23345
InChI formel InChI=1S/C15H16N4O6S2/c1-6(20)25-3-7-4-26-13-10(12(22)19(13)11(7)14(23)24)18-9(21)2-8-5-27-15(16)17-8/h5,10,13H,2-4H2,1H3,(H2,16,17)(H,18,21)(H,23,24)/t10-,13-/m1/s1
SMIL CC(=O)OCC1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](NC(=O)Cc3csc(N)n3)C2=O)C(=O)O
IUPAC navn (6R,7R)-3-(acetyloxymethyl)-7-[[2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)acetyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 412.441
Formel vægt 412.051
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.