Få mere at vide
(6R)-tetrahydro-L-biopterin sulfat, TRC
Artikelnummer. 30425825
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30425825 2.5 mg 2.5mg
1 options
Artikelnummer. 30425825 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT2931752.5MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (6R)-Tetrahydro-L-biopterin sulfate
CAS 103130-44-5
Molekylær formel C9 H15 N5 O3 . H2 O4 S
Mængde 2.5 mg
Synonym 4(1H)-Pteridinone','2-amino-6-[(1R,2S)-1,2-dihydroxypropyl]-5,6,7,8-tetrahydro-','(6R)-','sulfate (1:1) (salt) (9CI), Sapropterin sulfate, (6R)-Tetrahydro-L-biopterin sulfate
InChI formel InChI=1S/C9H15N5O3.H2O4S/c1-3(15)6(16)4-2-11-7-5(12-4)8(17)14-9(10)13-7;1-5(2,3)4/h3-4,6,12,15-16H,2H2,1H3,(H4,10,11,13,14,17);(H2,1,2,3,4)/t3-,4+,6-;/m0./s1
SMIL C[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1CNC2=C(N1)C(=O)N=C(N)N2.OS(=O)(=O)O
IUPAC navn (6R)-2-amino-6-[(1R,2S)-1,2-dihydroxypropyl]-5,6,7,8-tetrahydro-1H-pteridin-4-one; Svovlsyre
Molekylvægt (g/mol) 339.33
Formel vægt 339.0849