missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(6R,7R)-7-Amino-3-[(5-methyl-2H-tetrazol-2-yl)methyl]-8-oxo-5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (6R,7R)-7-Amino-3-[(5-methyl-2H-tetrazol-2-yl)methyl]-8-oxo-5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid |
| CAS | 82549-51-7 |
| Molekylær formel | C10H12N6O3S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (6R,7R)-7-Amino-3-[(5-methyl-2H-tetrazol-2-yl)methyl]-8-oxo-5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12N6O3S/c1-4-12-14-15(13-4)2-5-3-20-9-6(11)8(17)16(9)7(5)10(18)19/h6,9H,2-3,11H2,1H3,(H,18,19)/t6-,9-/m1/s1 |
| SMIL | O=C(C(N12)=C(CN3N=C(C)N=N3)CS[C@]2([H])[C@H](N)C1=O)O |
| IUPAC navn | (6R,7R)-7-Amino-3-[(5-methyl-2H-tetrazol-2-yl)methyl]-8-oxo-5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 296.31 |
| Formel vægt | 296.07 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?