Få mere at vide
(6R,7R)-7-(4-Hydroxyisoxazole-3-carboxamido)-8-oxo-3-vinyl-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-car, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-(-)-2-Amino-2-methylbutanedioic Acid Hydrochloride Salt |
| CAS | 143282-42-2 |
| Molekylær formel | C5 H9 N O4 . Cl H |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Cefdinir Isoxazole Analogue |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9NO4.ClH/c1-5(6,4(9)10)2-3(7)8;/h2,6H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10);1H/t5-;/m1./s1 |
| SMIL | Cl.C[C@@](N)(CC(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2R)-2-amino-2-methylbutanedioic acid;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 183.59 |
| Formel vægt | 183.0298 |