Få mere at vide
(6R,7R)-3-(Chloromethyl)-8-oxo-7-[[2-(2-thienyl)acetyl]amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylsyre (4-Methoxyphenyl)methylester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (6R,7R)-3-(Chloromethyl)-8-oxo-7-((2-(2-thienyl)acetyl)amino)-5-thia-1-azabicyclo(4.2.0)oct-2-ene-2-carboxylic Acid (4-Methoxyphenyl)methyl Ester |
| CAS | 101182-25-6 |
| Molekylær formel | C18 H13 N Na2 O8 S2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | (6R-trans)--3-(Chloromethyl)-8-oxo-7-[[2-(2-thienyl)acetyl]amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid (4-Methoxyphenyl)methyl Ester, (6R,7R)-4-Methoxybenzyl 3-(Chloromethyl)-8-oxo-7-(2-(thiophen-2-yl)acetamido)-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C18H15NO8S2.2Na/c20-28(21,22)26-14-10-8-13(9-11-14)18(16-6-3-4-12-19-16)15-5-1-2-7-17(15)27-29(23,24)25;;/h1-12,18H,(H,20,21,22)(H,23,24,25);;/q;2*+1/p-2 |
| SMIL | [Na]OS(=O)(=O)Oc1ccc(cc1)C(c2ccccn2)c3ccccc3OS(=O)(=O)O[Na] |
| IUPAC navn | disodium; [2-[pyridin-2-yl-(4-sulfonatooxyphenyl)methyl]phenyl] sulfat |
| Molekylvægt (g/mol) | 481.407 |
| Formel vægt | 480.988 |