Få mere at vide
(6R,7R)-3-[(Acetyloxy)methyl]-7-amino-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylsyre (7-ACA), Mikromol™
Artikelnummer. 17934036
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17934036 25 mg
17911216 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17934036 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0238.080025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
(6R,7R)-3-[(Acetyloxy)methyl]-7-amino-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylsyre (7-ACA)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (6R,7R)-3-[(Acetyloxy)methyl]-7-amino-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid
CAS 957-68-6
Analyt- eller komponentnavne (6R,7R)-3-[(Acetyloxy)methyl]-7-amino-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C10 H12 N2 O5 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Cefazolin Sodium Imp. H (EP), Cefazolin Imp. H (EP), Cefoperazone Sodium Imp. E (EP), Cefoperazone Imp. E (EP), (6R,7R)-3-[(Acetyloxy)methyl]-7-amino-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid, 7-ACA, 7-ACA, Cephalexin related, Cefalotin Sodium Impurity C, Cefazolin Sodium Impurity H, Cefoperazone Sodium Impurity E, Cefalotin Impurity C, Cefazolin Impurity H, Cefoperazone Impurity E
SMIL CC(=O)OCC1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](N)C2=O)C(=O)O
Molekylvægt (g/mol) 272.28
Mængde 25 mg
Formel vægt 272,275 g/mol