Få mere at vide
[6R-[6Alpha,7Beta(R*)]]-7-[(Aminophenylacetyl)amino]-3-methylene-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]octane-2-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isocephalexin |
| CAS | 67308-21-8 |
| Molekylær formel | C16 H17 N3 O4 S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]octane-2-carboxylic acid, 7-[(aminophenylacetyl)amino]-3-methylene-8-oxo-, [6R-[6α,7β(R*)]]- (9CI), Isocephalexin |
| InChI formel | InChI=1S/C16H17N3O4S/c1-8-7-24-15-11(14(21)19(15)12(8)16(22)23)18-13(20)10(17)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10-12,15H,1,7,17H2,(H,18,20)(H,22,23)/t10-,11-,12?,15-/m1/s1 |
| SMIL | N[C@@H](C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(=C)C(N2C1=O)C(=O)O)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | (6R,7R)-7-[[(2R)-2-amino-2-phenylacetyl]amino]-3-methylidene-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]octane-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 347.39 |
| Formel vægt | 347.094 |