Få mere at vide
[6R-[6a,7b(Z)]]-7-[[(2-Amino-4-thiazolyl)(methoxyimino)acetyl]amino]-3-[[[4-(2-carboxyethyl)-2-thiazolyl]thio]methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (6R-(6alpha,7beta(Z)))-7-(((2-Amino-4-thiazolyl)(methoxyimino)acetyl)amino)-3-(((4-(2-carboxyethyl)-2-thiazolyl)thio)methyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo(4.2.0)oct-2-ene-2-carboxylic Acid |
| CAS | 111874-09-0 |
| Molekylær formel | C20H20N6O7S4 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H20N6O7S4/c1-33-25-12(10-7-35-19(21)23-10)15(29)24-13-16(30)26-14(18(31)32)8(4-34-17(13)26)5-36-20-22-9(6-37-20)2-3-11(27)28/h6-7,13,17H,2-5H2,1H3,(H2,21,23)(H,24,29)(H,27,28)(H,31,32)/b25-12-/t13-,17-/m1/s1 |
| SMIL | CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(=C(N2C1=O)C(=O)O)CSc3nc(CCC(=O)O)cs3)\c4csc(N)n4 |
| IUPAC navn | (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-methoxyiminoacetyl]amino]-3-[[4-(2-carboxyethyl)-1,3-thiazol-2-yl]sulfanylmethyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 584.67 |
| Formel vægt | 584.0276 |