missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(6R)-6-Methyl-octanoic Acid, TRC

Artikelnummer. 30474299
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30474299 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30474299 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM32488525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (6R)-6-Methyl-octanoic Acid
CAS 97749-11-6
Molekylær formel C9H18O2
Mængde 25 mg
Synonym (R)-6-Methyl-octanoic Acid, (6R)-6-Methyloctanoic Acid, (-)-6-Methyloctanoic Acid
InChI formel InChI=1S/C9H18O2/c1-3-8(2)6-4-5-7-9(10)11/h8H,3-7H2,1-2H3,(H,10,11)/t8-/m1/s1
SMIL CC[C@@H](C)CCCCC(=O)O
IUPAC navn (6R)-6-methyloctanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 158.24
Formel vægt 158.1307
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.