Få mere at vide
(6R)-5,6,7,8-tetrahydrobiopterindihydrochlorid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15753447 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15753447 500 mg 500mg
15743447 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15753447 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 328875000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 69056-38-8 | C9H15N5O3·2HCl | 314.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 69056-38-8
Molekylær formel C9H15N5O3·2HCl
Molekylvægt (g/mol) 314.17
InChI nøgle RKSUYBCOVNCALL-NTVURLEBSA-N
Synonym sapropterin dihydrochloride, biopten, r-2-amino-6-1r,2s-1,2-dihydroxypropyl-5,6,7,8-tetrahydropteridin-4 3h-one dihydrochloride, kuvan, sapropterin hydrochloride, unii-rg277lf5b3, biopten tn, sapropterin hcl, 6r-tetrahydrobiopterin hydrochloride
PubChem CID 636369
ChEBI CHEBI:32120
IUPAC navn (6R)-2-amino-6-[(1R,2S)-1,2-dihydroxypropyl]-5,6,7,8-tetrahydro-1H-pteridin-4-on;dihydrochlorid
SMIL CC(C(C1CNC2=C(N1)C(=O)N=C(N2)N)O)O.Cl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (6R)-5,6,7,8-Tetrahydrobiopterin dihydrochloride
Smeltepunkt 250.0°C to 255.0°C
Mængde 500 mg
Merck Index 15,8505
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble.
Formel vægt 314.17