Få mere at vide
(6R)-4,5,6,7-Tetrahydro-1,3-benzothiazole-2,6-diamine, Mikromol™
Artikelnummer. 30049357
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049357 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049357 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0332.080025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(6R)-4,5,6,7-Tetrahydro-1,3-benzothiazole-2,6-diamine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+)-(6R)-2,6-Diamino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazole
CAS 106092-11-9
Analyt- eller komponentnavne (+)-(6R)-2,6-Diamino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazole
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C7 H11 N3 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym (6R)-4,5,6,7-Tetrahydro-2,6-benzothiazolediamine, 2,6-Benzothiazolediamine, 4,5,6,7-tetrahydro-, (R)-, (R)-2,6-Diamino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazole, (R)-2,6-Diamino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazole, (R)-4,5,6,7-Tetrahydrobenzothiazole-2,6-diamine
InChI formel InChI=1S/C7H11N3S/c8-4-1-2-5-6(3-4)11-7(9)10-5/h4H,1-3,8H2,(H2,9,10)/t4-/m1/s1
SMIL N[C@@H]1CCc2nc(N)sc2C1
IUPAC navn (6R)-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazole-2,6-diamine
Molekylvægt (g/mol) 169.25
Mængde 25 mg
Formel vægt 169.0674 g/mol