Få mere at vide
(6R,13S,25R)-5-O-Demethyl-28-deoxy-5-O-[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]-6,28-epoxy-13-hydroxy-25-[(1S)-1-methylpropyl] Milbemycin B, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (6R,13S,25R)-5-O-Demethyl-28-deoxy-5-O-[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]-6,28-epoxy-13-hydroxy-25-[(1S)-1-methylpropyl] Milbemycin B |
| CAS | 73162-96-6 |
| Molekylær formel | C40H64O8Si |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C40H64O8Si/c1-12-24(2)34-27(5)18-19-39(47-34)22-31-21-30(46-39)17-16-26(4)33(41)25(3)14-13-15-29-23-44-36-35(48-49(10,11)38(7,8)9)28(6)20-32(37(42)45-31)40(29,36)43/h13-16,20,24-25,27,30-36,41,43H,12,17-19,21-23H2,1-11H3/b14-13+,26-16+,29-15+/t24-,25-,27-,30+,31-,32-,33-,34?,35+,36+,39+,40+/m0/s1 |
| SMIL | CC[C@H](C)C1O[C@]2(CC[C@@H]1C)C[C@@H]3C[C@@H](C\C=C(/C)\[C@@H](O)[C@@H](C)\C=C\C=C\4/CO[C@@H]5[C@H](O[Si](C)(C)C(C)(C)C)C(=C[C@@H](C(=O)O3)[C@]45O)C)O2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 701.02 |
| Formel vægt | 700.437 |