Få mere at vide
(6R,12aS)-6-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-methyl-2,3,6,7,12,12a-hexahydropyrazino[1',2':1,6]pyrido[3,4-b]indole-1,4-dione, Mikromol™
Artikelnummer. 17934376
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
17934376 50 mg
1 options
Artikelnummer. 17934376 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0806.01
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(6R,12aS)-6-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-methyl-2,3,6,7,12,12a-hexahydropyrazino[1',2':1,6]pyrido[3,4-b]indole-1,4-dione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (6R,12aS)-6-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-methyl-2,3,6,7,12,12a-hexahydropyrazino[1',2':1,6]pyrido[3,4-b]indole-1,4-dione
CAS 171596-27-3
Analyt- eller komponentnavne (6R,12aS)-6-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-methyl-2,3,6,7,12,12a-hexahydropyrazino[1',2':1,6]pyrido[3,4-b]indole-1,4-dione
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C22 H19 N3 O4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym (6R,12aS)-6-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2,3,6,7,12,12a-hexahydro-2-methylpyrazino[1',2':1,6]pyrido[3,4-b]indole-1,4-dione, Pyrazino[1',2':1,6]pyrido[3,4-b]indole-1,4-dione, 6-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2,3,6,7,12,12a-hexahydro-2-methyl-, (6R-cis)-, 12-epi-Tadalafil, Tadalafil Imp. A (EP), 6R,12S-Tadalafil, Tadalafil Impurity A
InChI formel InChI=1S/C22H19N3O4/c1-24-10-19(26)25-16(22(24)27)9-14-13-4-2-3-5-15(13)23-20(14)21(25)12-6-7-17-18(8-12)29-11-28-17/h2-8,16,21,23H,9-11H2,1H3/t16-,21+/m0/s1
SMIL CN1CC(=O)N2[C@@H](Cc3c([nH]c4ccccc34)[C@H]2c5ccc6OCOc6c5)C1=O
IUPAC navn (2R,8S)-2-(1,3-benzodioxol-5-yl)-6-methyl-3,6,17-triazatetracyclo[8.7.0.0^{3,8}.0^{11,16}]heptadeca-1(10),11,13,15-tetraene-4,7-dione
Molekylvægt (g/mol) 389.4
Mængde 50 mg
Formel vægt 389.1376 g/mol